Aceton ≥99%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
20063.296EA
27.16
EUR
20063.296
20063.365
20063.412
20063.467
20063.558
20063.930
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Aceton
Vzorec:
CH₃COCH₃ Teplota varu: 56,2 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –95,4 °C Hustota: 0,792 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: <–20 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008765 Číslo CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 OSN: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |