Tlačiť
Aceton, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00022.0500 1.00022.2500
1.00022.0500EA 59.77 EUR
1.00022.0500 1.00022.2500
Aceton, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
Aceton
Vzorec: CH₃COCH₃
Teplota varu: 56,2 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –95,4 °C
Hustota: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: <–20 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008765
Číslo CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
OSN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 C) soluble
Melting Point -95.4 C
Molar Mass 58.08
Boiling Point 56.2 C
Vapor Pressure 233
Flash Point -18 C
Refractive Index 1.35686
Explosion Limit 2.6 - 12.8 %
Density 0.79 g/cm3
pH 5 - 6
Ignition Point 465 C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid