Aceton, BAKER, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Propanone
8003.1000EA
42.89
EUR
8003.1000
8003.2500
8003.9025
8003.9200ST
8003.5000
8003.9010
Aceton, BAKER, J.T.Baker®
Aceton
Vzorec:
CH₃COCH₃ Mw: 58,08 g/mol Teplota varu: 56,2 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –95,4 °C Hustota: 0,792 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: <–20 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008765 Číslo CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 OSN: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |