Tlačiť
2-Octanone 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Octan-2-one
129420250 129425000 129420025
129420250.EA 39.05 EUR
129420250. 129425000. 129420025.
2-Octanone 99+%
2-Octanone
Vzorec: C₈H₁₆O
Mw: 128.21
Teplota varu: 173 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –16 °C
Hustota: 0.819 g/cm³
Teplota vzplanutia: 55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009540
Číslo CAS: 111-13-7
EINECS: 203-837-1
OSN: 1224
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04731
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Clarity of solution Passes test