Tlačiť
2-Nonanone 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl heptyl ketone, Heptyl methyl ketone
148780050 148781000 148785000
148780050.EA 34.82 EUR
148780050. 148781000. 148785000.
2-Nonanone 99%
2-Nonanone
Vzorec: C₉H₁₈O
Teplota varu: 188…190 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –21 °C
Hustota: 0,826 g/cm³
Teplota vzplanutia: 68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009553
Číslo CAS: 821-55-6
EINECS: 212-480-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %