Tlačiť
Palladium(II) trifluoroacetate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
39448.03 39448.06
39448.03EA 168.07 EUR
39448.03 39448.06
Palladium(II) trifluoroacetate ≥97%
Palladium(II) trifluoroacetate
Purity: 97% CAS No.: 42196-31-6 Molecular Formula: Pd(O2CCF3)2 Formula Weight: 332.44 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00013204
Vzorec: C₄F₆O₄Pd
Teplota tavenia: 210 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013204
Číslo CAS: 42196-31-6