Palladium(II) trifluoroacetate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
39448.03
39448.06
39448.03EA
168.07
EUR
39448.03
39448.06
Palladium(II) trifluoroacetate ≥97%
Palladium(II) trifluoroacetate
Purity: 97%
CAS No.: 42196-31-6
Molecular Formula: Pd(O2CCF3)2
Formula Weight: 332.44
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00013204
Vzorec:
C₄F₆O₄Pd Teplota tavenia: 210 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013204 Číslo CAS: 42196-31-6 |