Tlačiť
Palladium(II) trifluoroacetate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
317020010 317020050
ACRO317020010EA 181.71 EUR
ACRO317020010 ACRO317020050
Palladium(II) trifluoroacetate 97%
Palladium(II) trifluoroacetate
Vzorec: C₄F₆O₄Pd
Teplota tavenia: 210 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013204
Číslo CAS: 42196-31-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Tan to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay 30.9 to 33.2 % (Pd)