Tlačiť
Cesium trifluoroacetate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
44633.09 44633.18
44633.09EA 63.38 EUR
44633.09 44633.18
Cesium trifluoroacetate
Cesium trifluoroacetate
CAS No.: 21907-50-6 Molecular Formula: CsOOCCF3 Formula Weight: 245.92 Physical Form: Crystalline Melting Point: 115° MDL No.: MFCD00051304
Vzorec: C₂CsF₃O₂
Teplota tavenia: 115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051304
Číslo CAS: 21907-50-6