Tlačiť
Triethylammonium dihydrogentrifluoride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
344648-100G 344648-25G 344648-5G
SIAL344648-100GEA 400.72 EUR
SIAL344648-100G SIAL344648-25G SIAL344648-5G
Triethylammonium dihydrogentrifluoride, Sigma-Aldrich®
Triethylammonium dihydrogentrifluoride
Vzorec: C₆H₁₈F₃N
Hustota: 1,094 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00043294
Číslo CAS: 73602-61-6
EINECS: 277-550-5
OSN: 3265
ADR: 8,II