Tlačiť
Triethylammonium dihydrogentrifluoride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
350620250 350621000
ACRO350620250EA 127.16 EUR
ACRO350620250 ACRO350621000
Triethylammonium dihydrogentrifluoride 97%
Triethylammonium dihydrogentrifluoride
Vzorec: C₆H₁₈F₃N
Teplota varu: 70 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: –29 °C
Hustota: 0,989 g/cm³
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043294
Číslo CAS: 73602-61-6
EINECS: 277-550-5
OSN: 2922
ADR: 8,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 20 to 25 % (available HF)