Triethylamoniumchlorid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17318.0B
A17318.30
A17318.0BEA
135.18
EUR
A17318.0B
A17318.30
Triethylamoniumchlorid 98%
Triethylamoniumchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 554-68-7
Molecular Formula: C6H15N.HCl
Formula Weight: 137.65
Odour: Amine-like
pH: 5
Melting Point: ca 260° dec.
Beilstein Reference: 3906409
MDL No.: MFCD00012500
Vzorec:
C₆H₁₆ClN Teplota tavenia: ∼ 260 °C (rozkl.) Hustota: 1,07 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012500 Číslo CAS: 554-68-7 EINECS: 209-067-2 |