Tlačiť
Triethylammonium bromide 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
349721000 349725000
ACRO349721000EA 51.34 EUR
ACRO349721000 ACRO349725000
Triethylammonium bromide 99%
Triethylammonium bromide
Vzorec: C₆H₁₅N·HBr
Teplota vzplanutia: >65 °C
Číslo MDL: MFCD00054287
Číslo CAS: 636-70-4
EINECS: 211-263-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %