Tlačiť
trans-4-Aminocyclohexanol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
346680050 346680250 346681000
ACRO346680050EA 50.54 EUR
ACRO346680050 ACRO346680250 ACRO346681000
trans-4-Aminocyclohexanol 97%
trans-4-Aminocyclohexanol
Vzorec: C₆H₁₃NO
Teplota varu: 127 °C (14 mmHg)
Teplota tavenia: 108…113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00067698
Číslo CAS: 27489-62-9
EINECS: 248-492-8
OSN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 113 °C
GC ≥96.0 %