Tlačiť
trans-2-Methyl-2-butenal 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trans-2-methyl-2-butenal, Tiglic aldehyde, (E)-2-Methyl-2-butenal
353030050 353030250
ACRO353030050EA 49.74 EUR
ACRO353030050 ACRO353030250
trans-2-Methyl-2-butenal 98%
trans-2-Methyl-2-butenal
Vzorec: C₅H₈O
Teplota varu: 115…117 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,871 g/cm³
Teplota vzplanutia: 18 °C
Číslo MDL: MFCD00006977
Číslo CAS: 497-03-0
EINECS: 207-833-0
OSN: 1989
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %