Tlačiť
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22324.06 B22324.14 B22324.22
B22324.06EA 78.62 EUR
B22324.06 B22324.14 B22324.22
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride ≥98%
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 5456-63-3 Molecular Formula: C6H13NO.HCl Formula Weight: 151.64 Melting Point: 172-175° MDL No.: MFCD00001490
Vzorec: C₆H₁₄ClNO
Teplota tavenia: 172…175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001490
Číslo CAS: 5456-63-3