Tlačiť
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
206980050 206980250
ACRO206980050EA 89.85 EUR
ACRO206980050 ACRO206980250
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride 99%
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₄ClNO
Teplota tavenia: 173…177 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001490
Číslo CAS: 5456-63-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %