Tlačiť
Akrylová kyselina stabilised, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Prop-2-enová kyselina
Stabilizácia: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00181.0100 8.00181.0500 8.00181.1000
8.00181.0100EA 31.8 EUR
8.00181.0100 8.00181.0500 8.00181.1000
Akrylová kyselina stabilised, Sigma-Aldrich®
Akrylová kyselina
Vzorec: C₃H₄O₂
Mw: 72.06
Teplota varu: 141.6
Teplota tavenia: 13
Hustota: 1.06 g/cm³ (10 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004367
Číslo CAS: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
OSN: 2218
ADR: 8 (3) II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 1000 g/l (25 °C)
Melting Point 13 °C
Molar Mass 72.06 g/mol
Boiling Point 141 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3.8 hPa (20 °C)
Flash Point 46 °C
Refractive Index 1.4224 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.9 - 19.8 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 2.1 (72.06 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 390 °C DIN 51794
Synonyms 2-Propenoic acid, Acroleic acid
Hill Formula C3H4O2