Tlačiť
Tributylphenyltin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Tri-n-butylphenyltin, Tributylphenylstannane
374601-10G 374601-1G
SIAL374601-10GEA 178.1 EUR
SIAL374601-10G SIAL374601-1G
Tributylphenyltin, Sigma-Aldrich®
Tributylphenyltin
Vzorec: C₁₈H₃₂Sn
Číslo MDL: MFCD00134394
Číslo CAS: 960-16-7
OSN: 2788
ADR: 6.1,III