Tlačiť
Tributylphenyltin
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tri-n-butylphenyltin, Tributylphenylstannane
370230010 370230100 370230500
ACRO370230010EA 39.39 EUR
ACRO370230010 ACRO370230100 ACRO370230500
Tributylphenyltin
Tributylphenyltin
Vzorec: C₁₈H₃₂Sn
Teplota varu: 125…128 °C (,1 mmHg)
Hustota: 1,125 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134394
Číslo CAS: 960-16-7
OSN: 2788
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %