Tlačiť
Isoamyl alcohol (mixture of isomers), EMPLURA®, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22255.1000 8.22255.2500
8.22255.1000EA 64.18 EUR
8.22255.1000 8.22255.2500
Isoamyl alcohol (mixture of isomers), EMPLURA®, Supelco®
Isoamyl alcohol (mixture of isomers)
Vzorec: C₅H₁₂O
Teplota varu: 131 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –117 °C
Hustota: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002977
Číslo CAS: 30899-19-5
EINECS: 250-378-8
OSN: 1105
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay isomers (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.808 - 0.812
Water (K. F.) ≤ 0.30 %
Identity (IR) passes test