Tlačiť
Osmium(III) chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Osmium trichloride hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
209066-2.5G 209066-500MG
SIAL209066-2.5GEA 1273.38 EUR
SIAL209066-2.5G SIAL209066-500MG
Osmium(III) chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Osmium(III) chloride hydrate
Vzorec: Cl₃Os·H₂O
Mw: 314.6
Číslo MDL: MFCD00149815
Číslo CAS: 14996-60-2
EINECS: 236-587-7
OSN: 3260
ADR: 8 III