Tlačiť
Osmium(III) chloride hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
318705000 318700025
ACRO318705000EA 227.44 EUR
ACRO318705000 ACRO318700025
Osmium(III) chloride hydrate
Osmium(III) chloride hydrate
Vzorec: Cl₃Os·H₂O
Teplota tavenia: >500 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149815
Číslo CAS: 14996-60-2
EINECS: 236-587-7
OSN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark red to black Powder or crystals
Osmium (Os) 53 to 56 %