Tlačiť
Osmium(III) chloride trihydrate ≥99.99% (metals basis) Os 52-56%, Premion®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
33480.01 33480.03 33480.06
33480.01EA 164.06 EUR
33480.01 33480.03 33480.06
Osmium(III) chloride trihydrate ≥99.99% (metals basis) Os 52-56%, Premion®
Osmium(III) chloride trihydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 135296-80-9 Molecular Formula: Cl3Os.3H2O Formula Weight: 350.60 (296.56anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Red-black Melting Point: dec. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011148
Vzorec: Cl₃Os·H₂O
Teplota tavenia: Dec.
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011148
Číslo CAS: 135296-80-9
EINECS: 236-587-7
OSN: 3260
ADR: 8,III