Tlačiť
Kyselina boritá, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
B7901-1KG B7901-500G
SIALB7901-1KGEA 374.92 EUR
SIALB7901-1KG SIALB7901-500G
Kyselina boritá, Sigma-Aldrich®
Kyselina boritá
Vzorec: B(OH)₃
Mw: 61.83
Teplota varu: 185
Teplota tavenia: 160
Hustota: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011337
Číslo CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM