Oxid neodymitý ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
45566.14
45566.22
45566.14EA
435.22
EUR
45566.14
45566.22
Oxid neodymitý ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Oxid neodymitý
Purity: 99.999%
CAS No.: 1313-97-9
Molecular Formula: Nd2O3
Formula Weight: 336.48
Physical Form: Powder
Density: 7.24
Appearance: Pale blue
Melting Point: 2272°
Merck Reference: 14,6450
MDL No.: MFCD00011134
Vzorec:
Nd₂O₃ Teplota varu: 3760 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2272 °C Hustota: 7,24 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011134 Číslo CAS: 1313-97-9 EINECS: 215-214-1 Merck Index: 14,6450 |