Tlačiť
Sodium metaborate tetrahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
S0251-1KG S0251-500G
SIALS0251-1KGEA 76.91 EUR
SIALS0251-1KG SIALS0251-500G
Sodium metaborate tetrahydrate, Sigma-Aldrich®
Sodium metaborate tetrahydrate
Vzorec: BNaO₂·4H₂O
Mw: 137.86
Teplota tavenia: 57
Číslo MDL: MFCD00149205
Číslo CAS: 10555-76-7
EINECS: 231-891-6