Sodium metaborate tetrahydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11803.0E
A11803.0C
A11803.36
A11803.0EEA
180.25
EUR
A11803.0E
A11803.0C
A11803.36
Sodium metaborate tetrahydrate ≥98%
Sodium metaborate tetrahydrate
Purity: 98%
CAS No.: 10555-76-7
Molecular Formula: NaBO2.4H2O
Formula Weight: 137.86 (65.80anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: ca 53° dec.
MDL No.: MFCD00149205
Vzorec:
BNaO₂·4H₂O Mw: 137.86 Teplota tavenia: ∼ 53 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149205 Číslo CAS: 10555-76-7 EINECS: 231-891-6 |