Tlačiť
Sodium metaborate tetrahydrate 98.5%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
211635000 211630025 211630100
ACRO211635000EA 83.03 EUR
ACRO211635000 ACRO211630025 ACRO211630100
Sodium metaborate tetrahydrate 98.5%, extra pure
Sodium metaborate tetrahydrate
Vzorec: BNaO₂·4H₂O
Teplota tavenia: 57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149205
Číslo CAS: 10555-76-7
EINECS: 231-891-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration with HCl ≥98.0 %