Sodium metaborate tetrahydrate, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
36736.A1
36736.A7
36736.A1EA
83.43
EUR
36736.A1
36736.A7
Sodium metaborate tetrahydrate, tech.
Sodium metaborate tetrahydrate
CAS No.: 10555-76-7
Molecular Formula: NaBO2.4H2O
Formula Weight: 137.86 (65.80anhy)
Physical Form: -8 Mesh Crystalline
Melting Point: ca 53° dec.
MDL No.: MFCD00149205
Vzorec:
BNaO₂·4H₂O Teplota tavenia: ∼ 53 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149205 Číslo CAS: 10555-76-7 EINECS: 231-891-6 |