Tlačiť
Sodium triacetoxyborohydride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
316393-100G 316393-1KG 316393-25G
SIAL316393-100GEA 245.49 EUR
SIAL316393-100G SIAL316393-1KG SIAL316393-25G
Sodium triacetoxyborohydride, Sigma-Aldrich®
Sodium triacetoxyborohydride
Vzorec: C₆H₁₀BNaO₆
Teplota tavenia: 114…118 °C
Číslo MDL: MFCD00012211
Číslo CAS: 56553-60-7
OSN: 3396
ADR: 4.3,II