Sodium triacetoxyborohydride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22060.22
B22060.14
B22060.06
B22060.22EA
242.28
EUR
B22060.22
B22060.14
B22060.06
Sodium triacetoxyborohydride 95%
Sodium triacetoxyborohydride
Purity: 95%
CAS No.: 56553-60-7
Molecular Formula: Na(CH3CO2)3BH
Formula Weight: 211.94
Melting Point: ca 110° dec.
Beilstein Reference: 4047608
UN No.: 3396
MDL No.: MFCD00012211
Vzorec:
C₆H₁₀BNaO₆ Teplota tavenia: ∼ 110 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012211 Číslo CAS: 56553-60-7 OSN: 3396 ADR: 4.3,III |