Tlačiť
Sodium triacetoxyborohydride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B22060.22 B22060.14 B22060.06
B22060.22EA 242.28 EUR
B22060.22 B22060.14 B22060.06
Sodium triacetoxyborohydride 95%
Sodium triacetoxyborohydride
Purity: 95% CAS No.: 56553-60-7 Molecular Formula: Na(CH3CO2)3BH Formula Weight: 211.94 Melting Point: ca 110° dec. Beilstein Reference: 4047608 UN No.: 3396 MDL No.: MFCD00012211
Vzorec: C₆H₁₀BNaO₆
Teplota tavenia: ∼ 110 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012211
Číslo CAS: 56553-60-7
OSN: 3396
ADR: 4.3,III