Tlačiť
Ethoxid sodný 21% in ethanol, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethanolát sodný
213222500 213220010
ACRO213222500EA 66.99 EUR
ACRO213222500 ACRO213220010
Ethoxid sodný 21% in ethanol, pure
Ethoxid sodný
Vzorec: C₂H₅NaO
Teplota varu: 91 °C
Hustota: 0,868 g/cm³
Teplota vzplanutia: 25 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012417
Číslo CAS: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
OSN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Solution (May darken on storage)
Titration with HCl 20.0 to 22.0 %
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤0.5 %