Ethoxid sodný 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 96%
CAS No.: 141-52-6
Molecular Formula: NaOCH2CH3
Formula Weight: 68.05
Flash Point: 30°(86°F)
Odour: Irritating
pH: 13
Melting Point:
Vzorec:
C₂H₅NaO Teplota tavenia: >300 °C Hustota: 0,868 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 30 °C (86 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012417 Číslo CAS: 141-52-6 EINECS: 205-487-5 OSN: 3206 ADR: 4.2,II Merck Index: 14,8613 |