Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát 98.0-102.0%, white crystalline powder ACS
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Sodium phosphate monobasic monohydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate monohydrate, Monosodium phosphate monohydrate, Sodium dihydrogenorthophosphate monohydrate, Sodium orthophosphate monobasic monohydrate
0823-1KGEA 275.99 EUR
0823-1KG 0823-2.5KG 0823-500G
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát 98.0-102.0%, white crystalline powder ACS
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát
Vzorec: NaH₂PO₄·H₂O
Mw: 137.99
Teplota tavenia: 100
Hustota: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149208
Číslo CAS: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.0005%
Heavy metals ≤0.001%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.001%
pH (5%, Water) at 25 °C 4.1 - 4.5
Potassium ≤0.01%
Purity 98 - 102%
Sulphate ≤0.003%