Tlačiť
Methylmagnesium bromide 3 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
183548000 183541000
183548000.EA 321.7 EUR
183548000. 183541000.
Methylmagnesium bromide 3 M in diethyl ether, AcroSeal®
Methylmagnesium bromide
Vzorec: CH₃BrMg
Hustota: 1,035 g/cm³
Teplota vzplanutia: –40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000041
Číslo CAS: 75-16-1
EINECS: 200-844-1
OSN: 1928
ADR: 4.3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear to hazy grey to brown to black Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 2.85 to 3.20 M
Melting point 120 to 124 °C
Solubility (5 % in ethanol) Clear solution
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %