Tlačiť
Methylmagnesium bromide 3 mol/l in diethyl ether, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
189898-100ML 189898-20L 189898-50ML 189898-800ML
SIAL189898-100MLEA 77.42 EUR
SIAL189898-100ML SIAL189898-20L SIAL189898-50ML SIAL189898-800ML
Methylmagnesium bromide 3 mol/l in diethyl ether, Sigma-Aldrich®
Methylmagnesium bromide
Vzorec: CH₃BrMg
Číslo MDL: MFCD00000041
Číslo CAS: 75-16-1
EINECS: 200-844-1
OSN: 1928
ADR: 4.3,I