Methyl methoxyacetate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Methoxyacetic methyl ester
B22528.14
B22528.22
B22528.36
B22528.14EA
35.26
EUR
B22528.14
B22528.22
B22528.36
Methyl methoxyacetate ≥99%
Methyl methoxyacetate
Purity: 99%
CAS No.: 6290-49-9
Molecular Formula: CH3OCH2CO2CH3
Formula Weight: 104.11
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.3960
Boiling Point: 129-130°
Beilstein Reference: 1742944
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00008451
Vzorec:
C₄H₈O₃ Mw: 104.11 Teplota varu: 129…130 °C Hustota: 1.051 Teplota vzplanutia: 35 °C (95 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008451 Číslo CAS: 6290-49-9 EINECS: 228-539-9 OSN: 3272 ADR: 3 III |