Tlačiť
Methoxyacetyl chloride 97% Stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
125700100 125700500 125702500
ACRO125700100EA 110.96 EUR
ACRO125700100 ACRO125700500 ACRO125702500
Methoxyacetyl chloride 97% Stabilised
Methoxyacetyl chloride
Vzorec: C₃H₅ClO₂
Mw: 108.52
Teplota varu: 112…113 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.187 g/cm³
Teplota vzplanutia: 28 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000728
Číslo CAS: 38870-89-2
EINECS: 254-169-2
OSN: 2920
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
Stabilizer 0.3 % MgO
Titration RCOCl ≥96.0 %