Tlačiť
Methoxyacetyl chloride ≥97% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabiised with magnesium oxide (MgO) ~ 0,3 %
L03210.06 L03210.14
L03210.06EA 68.99 EUR
L03210.06 L03210.14
Methoxyacetyl chloride ≥97% stabilised
Methoxyacetyl chloride
Stabilized with ca 0.3% magnesium oxide
Purity: 97% CAS No.: 38870-89-2 Molecular Formula: CH3OCH2COCl Formula Weight: 108.52 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4240 Melting Point: -40° Boiling Point: 112-113° Beilstein Reference: 1740244 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000728
Vzorec: C₃H₅ClO₂
Teplota varu: 112…113 °C
Teplota tavenia: < –40 °C
Hustota: 1,185
Teplota vzplanutia: 28 °C (82 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000728
Číslo CAS: 38870-89-2
EINECS: 254-169-2
OSN: 2920
ADR: 8,II