Tlačiť
Methoxyoctová kyselina ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methoxyacetic acid
B22917.0B B22917.18 B22917.30
B22917.0BEA 273.58 EUR
B22917.0B B22917.18 B22917.30
Methoxyoctová kyselina ≥97%
Methoxyoctová kyselina
Purity: 97% CAS No.: 625-45-6 Molecular Formula: C3H6O3 Formula Weight: 90.08 Flash Point: 114°(237°F) Refractive Index: 1.4165 Odour: Odourless pH: 1.6 Melting Point: 8° Boiling Point: 202-204° Beilstein Reference: 635800 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004308
Vzorec: C₃H₆O₃
Mw: 90.08
Teplota varu: 202…204 °C
Teplota tavenia: 8 °C
Hustota: 1.174
Teplota vzplanutia: 114 °C (237 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004308
Číslo CAS: 625-45-6
EINECS: 210-894-6
OSN: 3265
ADR: 8 II