Tlačiť
Methoxyoctová kyselina 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
186770010 186770250 186772500
ACRO186770010EA 711.19 EUR
ACRO186770010 ACRO186770250 ACRO186772500
Methoxyoctová kyselina 97+%
Methoxyoctová kyselina
Vzorec: C₃H₆O₃
Teplota varu: 203 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 7 °C
Hustota: 1,174 g/cm³
Teplota vzplanutia: 121 °C
Číslo MDL: MFCD00004308
Číslo CAS: 625-45-6
EINECS: 210-894-6
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH 97.0 to 103.0 %
HPLC ≥97.5 %