Tlačiť
Methoxid litný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Methanolát litný
M-Clarity™ quality level = MQ100
344370-100G 344370-25G
SIAL344370-100GEA 294.42 EUR
SIAL344370-100G SIAL344370-25G
Methoxid litný, Sigma-Aldrich®
Methoxid litný
Vzorec: CH₃LiO
Teplota varu: 64,6 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,865 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00036357
Číslo CAS: 865-34-9
EINECS: 212-737-7
OSN: 3206
ADR: 4.2,II