Tlačiť
Lanthanum(III) chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Lanthanum trichloride hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
211605-100G 211605-500G
SIAL211605-100GEA 147.21 EUR
SIAL211605-100G SIAL211605-500G
Lanthanum(III) chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Lanthanum(III) chloride hydrate
Vzorec: Cl₃La·H₂O
Teplota varu: 1000 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149753
Číslo CAS: 20211-76-1
EINECS: 233-237-5