Tlačiť
Lanthanum(III) chloride hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
43120.22 43120.36
43120.22EA 96.67 EUR
43120.22 43120.36
Lanthanum(III) chloride hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Lanthanum(III) chloride hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 20211-76-1 Molecular Formula: LaCl3.xH2O Formula Weight: 245.27(anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless pH: 5 Melting Point: 91° dec. Merck Reference: 14,5363 MDL No.: MFCD00149753
Vzorec: Cl₃La·H₂O
Teplota varu: 1000 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 91 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149753
Číslo CAS: 20211-76-1
EINECS: 233-237-5
Merck Index: 14,5363