Tlačiť
Lanthanum(III) chloride hydrate 64,5 - 70%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Lanthanum trichloride hydrate
199151000 199155000 199150025
ACRO199151000EA 92.53 EUR
ACRO199151000 ACRO199155000 ACRO199150025
Lanthanum(III) chloride hydrate 64,5 - 70%
Lanthanum(III) chloride hydrate
Vzorec: Cl₃La·H₂O
Mw: 263.28
Teplota varu: 1000 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149753
Číslo CAS: 20211-76-1
EINECS: 233-237-5
OSN: 1759
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Adhering crystals
Gravimetry 64.5 to 70 %