Tlačiť
Dipotassium hexachloroosmate > 39% Os
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
197650010 197650050
ACRO197650010EA 318.89 EUR
ACRO197650010 ACRO197650050
Dipotassium hexachloroosmate > 39% Os
Dipotassium hexachloroosmate
Vzorec: Cl₆K₂Os
Teplota tavenia: 600 °C
Hustota: 3,42 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011371
Číslo CAS: 16871-60-6
EINECS: 240-893-6
OSN: 3290
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Bordeaux to purple Powder
Assay ≥39 % (Os)