Tlačiť
Hydrazin-Hydrat (N₂H₄ 50 - 60%), Reagent Grade, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Hydrazinium hydroxide, Hydrazine monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
225819-100ML 225819-500ML
SIAL225819-100MLEA 37.65 EUR
SIAL225819-100ML SIAL225819-500ML
Hydrazin-Hydrat (N₂H₄ 50 - 60%), Reagent Grade, Sigma-Aldrich®
Hydrazin-Hydrat
Vzorec: NH₂NH₂·xH₂O
Mw: 32.05 g/mol (anhy)
Teplota tavenia: –51.7 °C
Hustota: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 96 °C (ot. pohárek)
Číslo MDL: MFCD00149931
Číslo CAS: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
OSN: 2030
ADR: 8 II