Tlačiť
Ethoxyacetic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Ethoxyacetic acid
159860250 159861000
ACRO159860250EA 113.12 EUR
ACRO159860250 ACRO159861000
Ethoxyacetic acid 98%
Ethoxyacetic acid
Vzorec: C₄H₈O₃
Mw: 104.11
Teplota varu: 97…100 °C (11 mmHg)
Hustota: 1.102 g/cm³
Teplota vzplanutia: 97 °C
Číslo MDL: MFCD00004310
Číslo CAS: 627-03-2
EINECS: 210-978-2
OSN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered