Tlačiť
Tributylvinyltin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Tri-n-butylvinyltin, Tributylvinylstannane
M-Clarity™ quality level = MQ100
271438-1G 271438-25G 271438-5G
SIAL271438-1GEA 129.16 EUR
SIAL271438-1G SIAL271438-25G SIAL271438-5G
Tributylvinyltin, Sigma-Aldrich®
Tributylvinyltin
Vzorec: C₁₄H₃₀Sn
Teplota varu: 73…74 °C (0,1 mmHg)
Hustota: 1,085 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00009421
Číslo CAS: 7486-35-3
EINECS: 231-291-4
OSN: 2788
ADR: 6.1,III