Tlačiť
Benzylacetát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
B15805-100G B15805-1KG
SIALB15805-100GEA 39.83 EUR
SIALB15805-100G SIALB15805-1KG
Benzylacetát, Sigma-Aldrich®
Benzylacetát
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Teplota varu: 206 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –51 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008712
Číslo CAS: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 13,01125